Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B Silberbrand™ Eterna
Código de producto. 11778138 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 11778138
Marca: BRAND™ 31948
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B BRAND™ Silberbrand™ Eterna incluyen una boquilla integral que evita los derrames y base de vidrio hexagonal que proporciona una mayor estabilidad. Las graduaciones en tinta ámbar facilitan la evaluación de volumen con líquidos opacos y de color claro.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La boquilla integrada evita derrames durante el vertido
  • La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
  • Las graduaciones en tinta ámbar facilitan la evaluación de volumen con líquidos opacos y de color claro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Graduación de tinción ámbar
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Ámbar
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 335 mm
Tolerance Metric ±1,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 250 ml
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 2 ml