Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
- Cumple con las normas DIN e ISO 4788
- Las graduaciones de color ámbar ofrecen una evaluación rápida y sencilla del volumen con líquidos opacos de color claro.
- Con boquilla integrada que evita derrames durante el vertido
- La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Forma | Forma redonda |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 195 mm |
| Tolerance Metric | ± 2 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Mostrar más |