Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
- Cumple con las normas DIN e ISO 4788
- Las graduaciones de color ámbar ofrecen una evaluación rápida y sencilla del volumen con líquidos opacos de color claro.
- Con boquilla integrada que evita derrames durante el vertido
- La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Forma | Forma redonda |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ±0,5 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Mostrar más |