Learn More
Sigma-1 R/OPRS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-82479-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18493101
  • 391.00€ / 25 microlitros
Descripción
Sigma-1 R/OPRS1 Polyclonal antibody specifically detects Sigma-1 R/OPRS1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sigma-1 R/OPRS1 Antibody, Novus Biologicals™ > 25 μL; Unlabeled
For Research Use Only