missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-H Antibody (23M14A10), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185073 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185073 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185073 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227061PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Siglec-H Monoclonal specifically detects Siglec-H in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-H
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 23M14A10
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry 1ug/10^6cells
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 6430529G09Rik, Siglec-H, Siglech sialic acid binding Ig-like lectin H
Símbolos de los genes Siglech
Especie del huésped Rat
Inmunógeno SkRSHTkRVERPATHMDQA (aa286-304)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233274
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.