missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-E Antibody (750620), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025167 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30025167 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30025167 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5806PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Siglec-E Monoclonal antibody specifically detects Siglec-E in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-E
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 750620
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD170;CD33L2;OBBP2;OB-BP2;Sialic acid-binding Ig-like lectin 5;SIGLEC5;SIGLEC-5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Siglec-E, Gln19-Phe354, Accession # Q91Y57
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8778
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.