missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-9 Antibody (MM0552-6K12), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18044368 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18044368 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18044368

Marca: Novus Biologicals NBP211905AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-9 Monoclonal specifically detects Siglec-9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0552-6K12
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-LIKE, Protein FOAP-9, sialic acid binding Ig-like lectin 9, sialic acid-binding Ig-like lectin 9, siglec-9
Símbolos de los genes SIGLEC9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Siglec-9 (extracellular domain)
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27180
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.