missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18277340 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18277340 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18277340

Marca: Novus Biologicals NBP106078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Siglec-8 Polyclonal specifically detects Siglec-8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-8
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NYZ4
Alias de gen CD329 antigen, CDw329, MGC59785, SAF2SAF-2, sialic acid binding Ig-like lectin 8, Sialoadhesin family member 2, Siglec-8, SIGLEC8Lsialic acid-binding Ig-like lectin 8
Símbolos de los genes SIGLEC8
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SYKSQLNYKTKQ corresponding to internal region according to NP_055257.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27181
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.