Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-8 Antibody (lirentelimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30048282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30048282 50 μg 50 microgramos
30044854 100 μg 100 microgramos
30044207 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 30048282
Proveedor: Novus Biologicals™ NBP32817150ug
Human Monoclonal Antibody
Siglec-8 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-8
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon lirentelimab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9NYZ4
Alias de gen CD329 antigen, CDw329, MGC59785, SAF2SAF-2, sialic acid binding Ig-like lectin 8, Sialoadhesin family member 2, Siglec-8, SIGLEC8Lsialic acid-binding Ig-like lectin 8
Especie del huésped Human
Inmunógeno Siglec-8
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27181
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1