missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
425.25€ - 668.85€
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-7/CD328 |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18674264
|
Novus Biologicals
NBP3-21387-25ul |
25 μg |
450.00€ 425.25€ / 25 microlitros Ahorro 24.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18653354
|
Novus Biologicals
NBP3-21387-100ul |
100 μg |
708.00€ 668.85€ / 100 microlitros Ahorro 39.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Siglec-7/CD328 Polyclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for ImmunofluorescenceEspecificaciones
| Siglec-7/CD328 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cardiovascular Biology | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 27036 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ERVEGQKSNRKDYSLTMQSSV | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto