Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18653354 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18653354 100 μg 100 microlitros
18674264 25 μg 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18653354
Marca: Novus Biologicals NBP321387100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Siglec-7/CD328 Polyclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-7/CD328
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ERVEGQKSNRKDYSLTMQSSV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG