missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-7/CD328 Antibody (6-434), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18609449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18609449 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609449

Marca: Novus Biologicals NBP237732JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-7/CD328
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 6-434
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human dendritic cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.