missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-7/CD328 Antibody (194212), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30060369 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30060369 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30060369

Marca: Novus Biologicals FAB1138D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Siglec-7/CD328
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 194212
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-7/CD328, Gln19-Gly357 (predicted), Accession # Q9Y286
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.