Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody (194211) [PerCP], Novus Biologicals™
Código de producto. 18648513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18648513 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18648513 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11381C
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-7/CD328
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 194211
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-7, Gln19-Gly357 (predicted), Accession # Q9Y286
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1