Learn More
Siglec-3/CD33 Antibody (CD33 1C7/1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18161229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18161229 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18161229 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250290AF647
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-3/CD33
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CD33 1C7/1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Símbolos de los genes CD33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Extracellular portion of Siglec-3/CD33 fused to the Fc portion of human IgG1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1