missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-2/CD22 Antibody (NCI m972), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148423 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148423 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327956CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-2/CD22
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon NCI m972
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Especie del huésped Human
Inmunógeno Siglec-2/ CD22
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.