missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-2/CD22 Antibody (NCI m971), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116787 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30116787 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116787

Marca: Novus Biologicals NBP328020APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-2/CD22
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon NCI m971
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Especie del huésped Human
Inmunógeno Siglec-2/ CD22
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, DNA Repair, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.