Learn More
Siglec-16 Antibody (706045), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18525976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18525976 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18525976
Proveedor: Novus Biologicals FAB68191E
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-16 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-16 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-16
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 706045
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Siglec-P16, SIGLECP16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Siglec-16 peptide, Accession # A6NMB1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 400709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b