missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-15 Antibody (Medimmune patent anti-Siglec-15), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114567 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30114567 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30114567

Marca: Novus Biologicals NBP328018PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Siglec-15 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-15
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Medimmune patent anti-Siglec-15
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15
Especie del huésped Human
Inmunógeno Siglec-15/ CD33L3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.