Learn More
Siglec-15 Antibody (Medimmune patent anti-Siglec-15), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 30113556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30113556 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30113556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328018AF700
Human Monoclonal Antibody
Siglec-15 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-15
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Medimmune patent anti-Siglec-15
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15
Especie del huésped Human
Inmunógeno Siglec-15/ CD33L3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1