missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-15 Antibody (1026113) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18649374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649374 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649374 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9227P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-15 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-15
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1026113
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Siglec-15, Phe20-Thr263, Accession # Q6ZMC9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.