Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-10 Antibody (SIGLEC10/7582), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200086720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30043271 100 μg 100 microgramos
30043823 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30043271
Marca: Novus Biologicals™ NBP326756100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Siglec-10 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SIGLEC10/7582
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen MGC126774, PRO940, sialic acid binding Ig-like lectin 10, sialic acid-binding Ig-like lectin 10, SIGLEC-10, siglec-like gene 2, Siglec-like protein 2, SLG2sialic acid binding Ig-like lectin 10 Ig-like lectin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-697) of human Siglec-10 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ