missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Siglec-10 Antibody (SIGLEC10/7582), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043271 100 μg 100 microgramos
30043823 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043271 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326756100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-10 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SIGLEC10/7582
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen MGC126774, PRO940, sialic acid binding Ig-like lectin 10, sialic acid-binding Ig-like lectin 10, SIGLEC-10, siglec-like gene 2, Siglec-like protein 2, SLG2sialic acid binding Ig-like lectin 10 Ig-like lectin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-697) of human Siglec-10 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.