missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-10 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18499970 25 μL 25 microlitros
18017563 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18499970

Marca: Novus Biologicals NBP18275925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Siglec-10 Polyclonal specifically detects Siglec-10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen MGC126774, PRO940, sialic acid binding Ig-like lectin 10, sialic acid-binding Ig-like lectin 10, SIGLEC-10, siglec-like gene 2, Siglec-like protein 2, SLG2sialic acid binding Ig-like lectin 10 Ig-like lectin 7
Símbolos de los genes SIGLEC10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DGRFWIRVQESVMVPEGLCISVPCSFSYPRQDWTGSTPAYGYWFKAVTETTKGAPVATNHQSREVEMSTRGRFQLTGDPAKGNCSLVIRDAQMQDESQY
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89790
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.