missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-10 Antibody (5G6), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590257 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321494G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-10 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-10 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-10
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5G6
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC126774, PRO940, sialic acid binding Ig-like lectin 10, sialic acid-binding Ig-like lectin 10, SIGLEC-10, siglec-like gene 2, Siglec-like protein 2, SLG2sialic acid binding Ig-like lectin 10 Ig-like lectin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Siglec-10 extracellular domain fused with human IgG1 Fc fragment
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.