missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-1/CD169 Antibody (HSn 7D2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18500231 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18500231 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18500231

Marca: Novus Biologicals NBP308615MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-1/CD169
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HSn 7D2
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fc fusion protein containing N-terminal 4 domains of human Siglec-1/CD169. (Uniprot: Q9ZZ2)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.