missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-1/CD169 Antibody (ED3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18015304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18015304 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18015304 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065301AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-1/CD169 Monoclonal specifically detects Siglec-1/CD169 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-1/CD169
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon ED3
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin
Símbolos de los genes SIGLEC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat Spleen cell homogenate
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6614
Especificidad de la prueba NB100-65301 recognizes the rat CD169 cell surface antigen, a 185kD molecule expressed by macrophages, predominately confined to lymphoid organs only. Monocytes and granulocytes are negative. No other cell types are positive. The most conspicious property of ED3 is it stains marginal zone macrophages and marginal metallophils in the spleen very strongly. Furthermore, macrophages in (auto-immune) diseased tissues express the ED3 antigen. In healthy tissue no expression occurs. CD169 is a receptor for glycoconjugates containing sialic acid.
Reconstitución Protein A purified
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.