missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-1/CD169 Antibody (908102), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591305 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5197L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-1/CD169
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 908102
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-1/CD169, Ser20-Gln1641, Accession # Q9BZZ2
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.