Learn More
Bohlender™ Campana extractora SICCO™
Código de producto. p-7237718
Click to view available options
Anchura (métrico):
900 mm
1200 mm
Anchura (métrico) interior:
860 mm
1160 mm
Peso (métrico):
20 kg
23 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17107744
Marca: Bohlender™ V196002
Paneles de campana extractora de policarbonato con conector superior e integrado DN 160 de polipropileno.
  • Marco de aluminio con paneles de policarbonato
  • Panel superior con conector integrado para sistema de escape de polipropileno
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Paneles transparentes y a prueba de roturas fabricados con policarbonato de 5 mm de grosor
  • Conexión estándar DN 160 para tubo aspirador
  • Excelente visibilidad completa
  • Gran abertura frontal para un trabajo cómodo
  • Lado superior de polipropileno para una buena resistencia química
Especificaciones
Material Policarbonato de aluminio, polipropileno
Fondo (imperial) 24 in
Fondo interior (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 600 mm
Fondo interior (métrico) 560 mm
Descripción Cuellos roscados DN 160
Altura (imperial) 35 in
Altura (imperial) interior 34,6 in
Altura (métrico) 900 mm
Altura (métrico) interior 880 mm
Peso (imperial) 44 lb
Peso (métrico) 20 kg
Anchura (imperial) 35 in
Anchura (imperial) interior 34 in
Anchura (métrico) 900 mm
Anchura (métrico) interior 860 mm