Learn More
SIAH2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18579381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 650
Código de producto.
18579381 0.1 mL, DyLight 650
1 options
Código de producto. 18579381
Marca: Novus Biologicals NBP299033C
Rabbit Polyclonal Antibody
SIAH2 Polyclonal antibody specifically detects SIAH2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIAH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSiah2, seven in absentia (Drosophila) homolog 2, Seven in absentia homolog 2, seven in absentia homolog 2 (Drosophila), siah-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human SIAH2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6478
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG