Learn More
SIAH2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060891 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18641111 0.02 mL 0.02 ml
18673730 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18641111
Marca: Novus Biologicals NBP2932570.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SIAH2 Polyclonal antibody specifically detects SIAH2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIAH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSiah2, seven in absentia (Drosophila) homolog 2, Seven in absentia homolog 2, seven in absentia homolog 2 (Drosophila), siah-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SIAH2 (NP_005058.3). VCNQCRQKLSCCPTCRGALTPSIRNLAMEKVASAVLFPCKYATTGCSLTLHHTEKPEHEDICEYRPYSCPCPGASCKWQGSLEAVMSHLMHAHKSITTLQG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6478
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG