missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SIAH2 Polyclonal antibody specifically detects SIAH2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SIAH2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSiah2, seven in absentia (Drosophila) homolog 2, Seven in absentia homolog 2, seven in absentia homolog 2 (Drosophila), siah-2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SIAH2 (NP_005058.3). VCNQCRQKLSCCPTCRGALTPSIRNLAMEKVASAVLFPCKYATTGCSLTLHHTEKPEHEDICEYRPYSCPCPGASCKWQGSLEAVMSHLMHAHKSITTLQG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?