missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIAE Antibody (03), DyLight 350 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18590850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590850 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306150UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIAE Monoclonal antibody specifically detects SIAE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIAE
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIS6, CSEC, CSE-C, cytosolic sialic acid 9-O-acetylesterase homolog, EC 3.1.1.53, H-Lse, LSE, MGC87009, sialate O-acetylesterase, sialic acid acetylesterase, Sialic acid-specific 9-O-acetylesterase, sialic acid-specific acetylesterase II, YSG2, Ysg2 homolog (mouse)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SIAE (Q9HAT2-1; Met1-Lys523).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54414
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.