Learn More
shootin-1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18306256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18306256 20 μL 20 microlitros
18333107 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18306256
Marca: Novus Biologicals NBP30343720UL
Rabbit Polyclonal Antibody
shootin-1 Polyclonal specifically detects shootin-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno shootin-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DKFZp686A0439, KIAA1598, MGC40476, shootin1, shootin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human shootin-1 (NP_001120683.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57698
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG