missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHMT1 Antibody (AT26E5), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230501 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18230501 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18230501

Marca: Novus Biologicals NBP259437C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SHMT1 Monoclonal antibody specifically detects SHMT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SHMT1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AT26E5
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 14 kDa protein, CSHMT, cytoplasmic serine hydroxymethyltransferase, Glycine hydroxymethyltransferase, MGC15229, MGC24556, serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble), serine hydroxymethyltransferase, cytosolic, Serine methylase, SHMTEC 2.1.2.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SHMT1 (1-483aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6470
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.