missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHIP Antibody (SHIP-01), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18734043 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18734043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11081538MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SHIP Monoclonal antibody specifically detects SHIP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SHIP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SHIP-01
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 145kD, EC 3.1.3, hp51CNMGC142142, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 145kDa, MGC104855, SHIPMGC142140
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide coresponding to a sequence within N-terminal domain of Human SHIP-1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.