missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Mascarilla rígida FFP3 NR D SL
Descripción
- Capa exterior: SMS, polipropileno
- Medios de filtro: Polipropileno electrostático fundido
- Capa interior: Poliéster
- Elástico ajustable: Banda elástica de punto
- Sello nasal/facial: Espuma de polietileno
- Clip nasal: Aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Design Type | Rígida |
| Desechables | Sí |
| Material | SMS, polipropileno |
| Tipo de producto | Máscara facial |
| Material de la capa de filtración | Polipropileno electrostático fundido |
| Material de la correa de la cabeza | Banda elástica de punto |
| Material (revestimiento) | Poliéster |
| Material de la pieza nasal | Aluminio |
| Cantidad | 5/caja, 12 cajas/caja |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?