Learn More
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18751653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
18751653 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18751653 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206847FR
Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Rat IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG