Learn More
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Código de producto. 18254512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18254512 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18254512 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173665
Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Fluorescein
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Rabbit IgG whole molecule
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Mouse, Rat or Sheep Serum Proteins.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only