Learn More
Sheep anti-Equine IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30228570 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30228570 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7406B
Sheep Polyclonal Antibody
IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Equine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Horse IgM
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG