Learn More
Sheep anti-Canine IgG2 Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 30231785 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30231785 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30231785 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7333V
Sheep Polyclonal Antibody
IgG2 Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG2 Heavy Chain in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG2 Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Dog IgG2
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG