Learn More
SHB Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18654311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18654311 0.02 mL 0.02 ml
18657080 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18654311
Marca: Novus Biologicals NBP2946620.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
SHB Polyclonal antibody specifically detects SHB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SHB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen bA3J10.2, RP11-3J10.8, SH2 domain-containing adapter protein B, SHB (Src homology 2 domain containing) adaptor protein B, SHB adaptor protein (a Src homology 2 protein), Src homology 2 domain containing adaptor protein B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-400 of human SHB (NP_003019.2). PYEPEGQSVDSDSESTVSPRLRESKLPQDDDRPADEYDQPWEWNRVTIPALAAQFNGNEKRQSSPSPSRDRRRQLRAPGGGFKPIKHGSPEFCGILGERVD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6461
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG