missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SH2D1A Antibody (13) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30064898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064898 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064898

Marca: Novus Biologicals™ NBP326885FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SH2D1A Monoclonal antibody specifically detects SH2D1A in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH2D1A
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA Detection
Clasificación Monoclonal
Clon 13
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DSHPLYP, Duncan disease SH2-protein, EBVS, FLJ92177, IMD5, MTCP1, SAP/SH2D1A, SAPlymphoproliferative syndrome, SH2 domain containing 1A, SH2 domain-containing protein 1A, signaling lymphocyte activation molecule-associated protein, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM associated protein/SH2 domain protein 1A, SLAM-associated protein, T cell signal transduction molecule SAP, T-cell signal transduction molecule SAP, XLPDFLJ18687, XLPSH2 domain protein 1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SH2D1A (RefSeq#: NP_002342.1; Pro2-Lys97).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.