missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGTB Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18601936 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18601936 25 μL 25 microlitros
18181669 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18601936

Marca: Novus Biologicals NBP23899825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SGTB Polyclonal specifically detects SGTB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SGTB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96EQ0
Alias de gen beta-SGT, FLJ39002, Sgt2, small glutamine rich protein with tetratricopeptide repeats 2, Small glutamine-rich protein with tetratricopeptide repeats 2, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, beta, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat-containing protein beta
Símbolos de los genes SGTB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EQLRNHIRSRSFSSSAEEHS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54557
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.