missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGOL2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18748012 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18748012 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18748012 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10060454AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SGOL2 Polyclonal antibody specifically detects SGOL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SGOL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ25211, MGC129665, Sgo2, Shugoshin-2, shugoshin-like 2 (S. pombe), Tripin, TRIPINshugoshin-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 175 and 225 of human shugoshin-like 2 using the numbering given in entry NP_689737.3 (GeneID 151246).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151246
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.