Descripción
SGK1 Polyclonal specifically detects SGK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SGK1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml |
| Formulación | PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine protein kinase SGK, serine/threonine-protein kinase Sgk1, serum/glucocorticoid regulated kinase, serum/glucocorticoid regulated kinase 1, Serum/glucocorticoid-regulated kinase 1, SGK |
| Símbolos de los genes | SGK1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only