Learn More
SGK1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18247084 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18247084 100 μL 100 microlitros
18675848 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18247084
Marca: Novus Biologicals NBP256236
Rabbit Polyclonal Antibody
SGK1 Polyclonal specifically detects SGK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SGK1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine protein kinase SGK, serine/threonine-protein kinase Sgk1, serum/glucocorticoid regulated kinase, serum/glucocorticoid regulated kinase 1, Serum/glucocorticoid-regulated kinase 1, SGK
Símbolos de los genes SGK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:NILNKPLQLKPNITNSARHLLEGLLQKDRTKRLGAKDDFMEIKSHVFFSL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6446
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only