Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca: SGE™ 037250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricado de acero inoxidableEspecificaciones
Stainless Steel | |
0,0066 pulg. | |
0,17 mm | |
2 pulg | |
LC |
22 G | |
0,028 pulg. | |
0,72 mm | |
Aguja de repuesto | |
Jeringas (10 μl) |