Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mechanically robust for long lifetimes
Marca: SGE™ 0726702
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
- Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
- Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
- No se puede reutilizar
- Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
0,25 in | |
GC | |
15 % grafito/85 % vespel | |
Empalme de reducción |
0,019 in | |
0,64 cm | |
0,74 cm | |
0,05 cm |