Learn More
Abnova™ SGCA (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAETLFWTPLLVVLLAGLGDTEAQQTTLHPLVGRVFVHTLDHETFLSLPEHVAVPPAVHITYHAHLQGHPDLPRWLRYTQRSPHHPGFLYGSATPEDRGLQVIEVTAYNRDSFDTTRQRLVLEIGDPEGPLLPYQAEFLVRSHDAEEVLPSTPASRFLSALGGLWEPGELQLLNVTSALDRGGRVPLPIEGRKEGVYIKVGSASPFSTCLKMVASPDSHARCAQGQPPLLSCYDTLAPHFRVDWCNVTLVDKSVPEPADEVPTPGDGILEHDPFFCPPTEAPDRDFLVDALVTLLVPLLVALLLTLLLAYVMCCRREGRLKRDLATSDIQMVHHCTIHGNTEELRQMAASREVPRPLSTLPMFNVHTGERLPPRVDSAQVPLILDQH
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000014.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6442 |
| Nombre | sarcoglycan, alpha (50kDa dystrophin-associated glycoprotein) |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | 50-DAG, A2, ADL, DAG2, DMDA2, LGMD2D, SCARMD1, adhalin |
| Símbolo de gen | SGCA |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |